Přeskočit na
I3408
Indole
≥99%
Akční nabídka
Synonyma:
1H-Benzo[b]pyrrole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 310,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 300,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 150,00 Kč
6 862,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
117.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-420-7
Beilstein/REAXYS Number:
107693
MDL number:
Assay:
≥99%
1 310,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Indole is a nitrogen-containing heterocycle used in the total synthesis of compounds such as goniomitine, (−)-isatisine A, and (±)-aspidospermidine.
  • It is used as an electron donor moiety in synthesizing dyes for organic photovoltaics.
  • It can also be used in the preparation of indole based conjugated small molecules for nonlinear optics applications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W259378A95502692549
Indole ≥99%
Sigma-Aldrich
I3408
Indole
Indole natural, ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W259378
Indole
description
≥99%
description
natural, ≥97%, FG
description
98%
description
97%
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
51-54 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
mp
176-180 °C
bp
253-254 °C (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
249.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
121 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?