Hlavní dokumenty
724254
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-sulfonyl chloride
95%
Synonyma:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7ClO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
65-70 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)