Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 300,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4ClNO2S
Molekulová hmotnost:
177.61
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
95%
Form:
liquid
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.556 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.460 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form solid | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridine-3-sulfonyl chloride
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?