Hlavní dokumenty
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Synonyma:
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9ClO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
45-50 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
InChI key
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)