Key Documents
00933
Sigma-Aldrich
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Synonyma:
Acetophenone-4-sulfonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7ClO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.66
Beilstein/REAXYS Number:
2099148
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0% (AT)
form
powder
mp
84-87 °C
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)