Hlavní dokumenty
737364
Sigma-Aldrich
4′-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonyma:
4-(4-Methylphenyl)benzenesulfonyl chloride, 4-(p-Tolyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H11ClO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
105-110 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI key
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)