Hlavní dokumenty
702285
Sigma-Aldrich
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Synonyma:
5-Formyl-1H-indazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
115-119 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)