Přejít k obsahu
632414
Indole-7-carboxaldehyde
97%
Synonyma:
7-Formylindole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
87-91 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-6,10H
InChI key
XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • reactant for preparation of antiandrogens
  • reactant for preparation of antiplatelet agent
  • reactant for preparation of liver X receptor (LXR) agonists
  • reactant for preparation of antagonists of the EP3 receptor for prostaglandin E2
  • reactant for preparation of inhibitors of glycoprotein perforin
  • reactant for preparation of potent antitubulin agents
  • reactant for preparation of potential insulin receptor activators
  • reactant for preparation of potential scaffolds for peptide mimetics
  • reactant for preparation of 5-Hydroxytryptamine1D receptor antagonist
  • reactant for preparation of indolocarbazole kinase inhibitors
Used in an efficient synthesis of fused pyrroloquinolinedicarboxylates from acetylenedicarboxylates and triphenylphosphine.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)