Hlavní dokumenty
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
Synonyma:
3-Methylindole-2-carbaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
140-142 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
InChI key
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)