Přejít k obsahu
513830
Indole-5-carboxaldehyde
98%
Synonyma:
5-Formylindole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
100-103 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H
InChI key
ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-5-carboxaldehyde can be used as a reactant in the:
  • Preparation of curcumin derivatives as anti-proliferative & anti-inflammatory agents
  • Preparation of analogs of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Stereoselective synthesis of dibenzylideneacetone derivatives as β-amyloid imaging probes
  • Synthesis of para-para stilbenophanes by McMurry coupling
  • Stereoselective synthesis of heteroaromatic (E)-α,β-unsaturated ketones from aldehydes
  • Structure-based drug design of aurora kinase A inhibitors
  • Preparation of 5-indolyl linked 15- and 18-membered azacrown ethers to study their cation-π interactions.
  • Preparation of bibenzimidazole derivatives substituted 5-indolyl moiety in the study of inhibition of topoisomerase I activity.
  • Synthesis of (5-(4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-1H-imidazol-2-yl)-1H-indol-2-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone and radioiodinated indolochalcone.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)