Hlavní dokumenty
702439
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
95%
Synonyma:
6-Formyl-1H-indazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
181-185 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)