Hlavní dokumenty
678201
Sigma-Aldrich
Allyl methyl ether
97%
Synonyma:
3-Methoxy-1-propene
About This Item
Lineární vzorec:
CH2=CHCH2OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.3803
bp
42-43 °C/760 mmHg
density
0.768 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
<-20.0 °F - closed cup
flash_point_c
< -28.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4