Merck
C1768
Cytarabine
≥90% (HPLC), crystalline, DNA replication inhibitor
Synonyma:
(β-D-Arabinofuranosyl)cytosine, Ara-C, Arabinocytidine, Arabinosylcytosine, Cytarabine, Cytosine arabinoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H13N3O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
243.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-705-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89175
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
crystalline
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cytosine β-D-arabinofuranoside, crystalline, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI key
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Biochem/physiol Actions
Ara-C incorporates into DNA and inhibits DNA replication by forming cleavage complexes with topoisomerase I resulting in DNA fragmentation; does not inhibit RNA synthesis. Anti-leukemia agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytosine β-D-arabinofuranoside
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)