Přejít k obsahu
112046
2-Methyl-2-propen-1-ol
98%
Synonyma:
β-Methallyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=C(CH3)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-161-0
Beilstein/REAXYS Number:
969226
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3
InChI key
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
General description
The rate coefficient for gas-phase reaction of 2-Methyl-2-propen-1-ol (MePro) with OH radical can be determined by the relative rate method or by using the pulsed laser photolysis-laser induced fluorescence technique.
Application
2-Methyl-2-propen-1-ol (MePro) attaches to hemicellulose acetylated galactoglucomannan (AcGGM) backbone providing it with pendant sites that allow subsequent cross-linking and hydrogel formation.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
89.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
32 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)