65290
3-Methoxypropionitrile
≥98.0% (GC)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
nitrile
SMILES string
COCCC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity