Merck
703168
cis-Bis(isothiocyanato)(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)(4,4′-di-nonyl-2′-bipyridyl)ruthenium(II)
95% (NMR)
Synonyma:
Greatcell Solar®, Z-907 dye
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H52N6O4RuS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
870.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95% (NMR)
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
mp
196 °C
λmax
531, 314, 295 nm (lit.)
SMILES string
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.CCCCCCCCCc3ccnc(c3)-c4cc(CCCCCCCCC)ccn4
InChI
1S/C28H44N2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h19-24H,3-18H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
InChI key
LALSZYPVVQFXIC-UHFFFAOYSA-N
Application
High-performance ruthenium-based dye used in dye-sensitized solar cells (DSCs) for the sensitization of Titania. Hydrophobic character due to the presence of C9 alkyl chains.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)