Merck
8.05891
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
Synonyma:
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
85.10
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-790-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3-Methoxypropionitrile, for synthesis
SMILES string
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
2.3 hPa ( 30 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C (DIN 51794)
potency
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-15.3 % (v/v)
pH
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
540 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup