Hlavní dokumenty
394599
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
98%
Synonyma:
Magnesium diiodide
About This Item
Lineární vzorec:
MgI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
278.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
98%
form:
powder
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
637 °C (dec.) (lit.)
density
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Application
When reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)