Hlavní dokumenty
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxyazobenzene
≥98.0%
Synonyma:
4-Phenylazoanisole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H12N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.25
Beilstein/REAXYS Number:
958054
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0%
mp
54-56 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
InChI key
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)