424633
Azobenzene
98%
Synonyma:
1,2-Diphenyldiazene; Diphenyldiazene
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
1 mmHg ( 104 °C)
Quality Level
assay
98%
form
powder or crystals
autoignition temp.
890 °F
technique(s)
titration: suitable
bp
293 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
Související kategorie
General description
Application
As human tissue is translucent to red and near-infrared light but opaque to blue and UV light, Azobenzene is important in medicine and photopharmacology for applications that involve shifting the absorptions of both trans and cis isomers of azobenzene to longer wavelengths.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?