Merck
301787
2,2′-Dihydroxyazobenzene
97%
Synonyma:
2,2′-Azodiphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4N=NC6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-082-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1\N=N\c2ccccc2O
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
JFEVWPNAOCPRHQ-BUHFOSPRSA-N
General description
2,2′-Dihydroxyazobenzene is a small molecule inhibitor of ADP ribosyl cyclase and it attenuates angiotensin (Ang) II-induced hypertrophic responses. 2,2′-Dihydroxyazobenzene is formed during the oxidation of diclofenac by myeloperoxidase/hydrogen peroxide.
Application
2,2′-Dihydroxyazobenzene was used as complexing reagent in determination of aluminum in human serum by ion-pair reversed-phase partition HPLC.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)