Merck
121568
Fast Garnet GBC base
97%
Synonyma:
o-Aminoazotoluene, 4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene, Solvent Yellow 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.29
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
11160
EC Number:
202-591-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6506005
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
101-102 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear
λmax
491 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Fast Garnet GBC base has been used:
  • as a stain in papain activity inhibition assay.
  • to stain for tryptase-activity and chymase-like activity.
  • to gel stain for esterolytic activity.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
97-56-3
CAS No.
97-56-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)