317802
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline
97%
Synonyma:
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-isothiocyanate, DABITC
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
crystals
mp
167-171 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C15H14N4S/c1-19(2)15-9-7-14(8-10-15)18-17-13-5-3-12(4-6-13)16-11-20/h3-10H,1-2H3/b18-17+
InChI key
OSWZKAVBSQAVFI-ISLYRVAYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?