479624
4-(Phenylazo)benzoic acid
98%
Synonyma:
4-(2-Phenyldiazenyl)benzoic acid, 4-Carboxyazobenzene, Azobenzene-4-carboxylic acid, Azoic acid, p-Phenylazobenzoic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
mp
247-250 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-13(17)10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,17)/b15-14+
InChI key
CSPTZWQFHBVOLO-CCEZHUSRSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?