616249
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
Synonyma:
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?