Merck
799068
Creatinine-4,5-13C2-1-15N-(methyl-13C,d3)
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C3CD3H415NN2O
Molekulová hmotnost:
120.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+7
SMILES string
O=[13C]([13CH2][15N]1C)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i2+1,3+1,7+1
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-QZTPXDJLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)