Merck
485446
Creatinine-(methyl-d3)
98 atom % D
Synonyma:
4-Amidinosarcosine-d3 (methyl-d3)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4D3H4N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)