Přejít k obsahu
486027
L-Valine-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
(S)-α-Aminoisovaleric acid-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, Deuterated L-valine, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-2,3,4,4,4,5,5,5-d8
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+8
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,2D3,3D,4D
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-AYWPRJOCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)