616109
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
61-64 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c