Key Documents
53230
Supelco
Octanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) octanoyl ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15D3H26NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.41
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)