489662
Palmitic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyma:
Hexadecanoic-2,2-d2 acid
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
61-64 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-DOBBINOXSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c