Hlavní dokumenty
615633
Sigma-Aldrich
Tributyltin chloride-d27
98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
[CD3(CD2)3]3SnCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
352.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
96% (CP)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
mass shift
M+27
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D2,2D3,3D2,4D2;;
InChI key
GCTFWCDSFPMHHS-FMYBXEBSSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Dawid Kucharski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) extraction method combined with Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) for determination of organotin compounds (OTC) has been newly developed. The novel analytical method was validated and the quality of the results
Manuel Gadogbe et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(9), 884-890 (2019-05-07)
Exposure to tin in the general US population is near ubiquitous, as determined using urinary tin levels measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Urinary tin levels are associated with chronic health outcomes, such as diabetes; however, it is