Merck
251127
Bis(tributyltin)
95%
Synonyma:
Hexabutyldistannane, Hexabutylditin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)3SnSn(CH2CH2CH2CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
580.11
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-383-3
Beilstein/REAXYS Number:
3605476
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(tributyltin) is utilized in tin-carbon bond formation, desulfurization, and deoxygenation reactions.
Application
Reagent used to stannylate aryl halides for subsequent Stille coupling. Also used in the radioiodination of styrlpyridines.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
813-19-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)