Hlavní dokumenty
8.08735
Sigma-Aldrich
Tripropyltin chloride
for synthesis
Synonyma:
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2)3SnCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
218-910-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
bp
123 °C/17.3 hPa
mp
-23 °C
transition temp
flash point 95 °C
density
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
InChI key
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)