Přeskočit na
T50202
Tributyltin chloride
96%
Synonyma:
TBTC, Tributylchlorotin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 710,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3]3SnCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
325.51
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-958-7
Beilstein/REAXYS Number:
3535715
MDL number:
Assay:
96%
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Application
Tributyltin chloride (Bu3SnCl or tri-n-butylstannane) is an organotin compound that can be used as a reagent for:
  • The synthesis of fluorinated stannanes by reacting with fluorinated alkyl, aryl or vinyl halides using Zn or Cd catalyst via Barbier-type reaction.
  • The preparation of γ-hydroxyvinylstannanes, and indol-2-yltributylstannane.
  • The conversion of organozirconiums to organostannanes.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
226.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
108 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1461-22-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?