540250
(S)-(+)-1,2-Propanediol
96%
Synonyma:
(S)-(+)-Propylene glycerol
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
optical activity
[α]20/D +16.5°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
density
1.036 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-VKHMYHEASA-N
Související kategorie
Application
- Optically active chiral (S)-1, 2-propanediol derivatives using mesogenic carboxylic acids via esterification in the presence of dimethylaminopyridine (DMAP) as a catalyst.
- 3,4-Ethylenedioxythiophenes via Mitsunobu reaction.
- Vicinal diol cyclic sulfates in the presence of sodium periodate and ruthenium chloride as catalysts.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.