Přeskočit na
540242
(R)-(−)-1,2-Propanediol
96%
Synonyma:
(R)-(−)-Propylene glycerol, (R)-(−)-Propylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 780,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.09
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718872
Assay:
96%
3 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
optical activity
[α]20/D −16.5°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Other Notes
(R)-(-)-1,2-Propanediol undergoes metabolization in the bovine rumen fluid by the rumen microbiota with the emission of sulfur-containing gases.
Legal Information
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5402508228182280
description
96%
description
96%
description
tested according to Ph. Eur.
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
assay
96%
assay
96%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.), n20/D 1.433
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
bp
187 °C (lit.)
bp
187 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −16.5°, neat
optical activity
[α]20/D +16.5°, neat
optical activity
-
optical activity
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)