Přejít k obsahu
37760
2,3-Dihydroxynaphthalene
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
2,3-Naphthalenediol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-156-7
Beilstein/REAXYS Number:
742375
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
sublimation residue
≤1%
mp
161-165 °C (lit.), 162-164 °C
SMILES string
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
InChI key
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BAD(572)
General description
2,3-Dihydroxynaphthalene is a polyhydroxy phenol. It is an aromatic dihydroxy compound having hydroxyl groups at ortho positions. Its reaction with molybdenum(VI) complexes has been reported. The asymmetric oxidative coupling polymerization of 2,3-dihydroxynaphthalene using the Cu(I)-bisoxazoline complex as catalyst has been reported to afford poly(2,3-dihydroxy-1,4-naphthylene), having a continuous 1,1′-bi-2-naphthol main chain structure. The nitrodisplacement reaction between nitrophthalodinitriles and 2,3-dihydroxynaphthalene has been investigated.
Application
2,3-Dihydroxynaphthalene may be used in the following studies:
  • Construction of dinaphtho[2,1-b;2′,3′-d]furan-6-ol, via dehydration reaction in the presence of strong acid.
  • As fused ring catecholate type ligand for the surface modification of nanocrystalline TiO2 particles.
  • As adsorptive and competing ligand during the chemical speciation of iron in seawater by cathodic stripping voltammetry.
  • Synthesis of cyclotriphosphazene derivatives, used as non-halogen flame retardants
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dihydroxynaphthalene
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
347.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
175 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)