516031
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate
96%
Synonyma:
(2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic acid 2-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-Benzyl 2-methyl (S)-(−)-1,2-aziridinedicarboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
optical activity
[α]20/D −25°, c = 1 in toluene
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
160-165 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
phenyl
SMILES string
COC(=O)C1CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1
InChI key
GTZJUBQWCWZING-NKUHCKNESA-N
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)