pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
57.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-963-8
Beilstein/REAXYS Number:
102384
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CNC1
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChI key
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phototransformations of azetidine radical cations in freonic matrices under the action of light with λ = 436nm has been investigated. The IR spectrum of azetidine in solid argon matrices has been measured.
Application
Azetidine was employed in:
- a high yielding palladium-catalyzed cross-coupling raection with aryl bromides
- Ullmann type coupling reaction with iodonitroflourenes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?