Přejít k obsahu
414336
Azetidine hydrochloride
97%
Synonyma:
Trimethyleneimine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7N · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].C1CNC1
InChI
1S/C3H7N.ClH/c1-2-4-3-1;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)