Key Documents
495484
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-hydroxypiperidine
97%
Synonyma:
1-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H19NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.26
Beilstein/REAXYS Number:
7202094
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Used in a synthesis of N-heterocyclic alkyl ethers via the Mitsunobu reaction.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Navštívit knihovnu dokumentů
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)