Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 971,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 750,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 220,00 Kč |
O této položce
971,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
bp
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2
InChI key
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥96.0% (GC) | description ≥98.0% (NT) | description 99% |
| assay 98% | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥98.0% (NT) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 108-114 °C/10 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxypiperidine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?