Hlavní dokumenty
569224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-Z-piperidine
96%
Synonyma:
4-Bromo-N-Cbz-piperidine, Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H16BrNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
298.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.5590 (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
phenyl
SMILES string
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
InChI key
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)