Hlavní dokumenty
492477
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
DL-Phenylalanine-β-13C
About This Item
Lineární vzorec:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
NC([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-PTQBSOBMSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)