Přeskočit na
615870
L-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.22
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP), 99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
20 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP), 99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
greener alternative product score
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
mass shift
M+5
SMILES string
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
616273604879490148
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D, 99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+6
mass shift
M+8
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenyl-d5-alanine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)