490113
L-Phenylalanine-2-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
L-Phenylalanine-α-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
optical activity
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
N[13C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i8+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-IDMPRHEVSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c