Hlavní dokumenty
491667
Sigma-Aldrich
Acetone-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
13CH313CO13CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.832 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)