Přeskočit na
B1334
Benzaldehyde
≥99%, liquid, ReagentPlus®
Benzaldehyde
Synonyma:
Bitter almond
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
2 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
609,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
786,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 150,00 Kč
18 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-860-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
Assay:
≥99%
Form:
liquid
609,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzaldehyde, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzaldehyde is an aromatic aldehyde. Rotational transitions in benzaldehyde have been explained based on its microwave absorption spectrum. The conversion of benzaldehyde into reduced compounds in the presence of metal oxides has been studied. SmFeO3 (perovskite-type oxide catalyst) catalyzed cyanosilylation reaction of benzaldehyde with trimethylsilyl cyanide (TMSCN) has been reported.
Application
Benzaldehyde may be used in the following studies:
  • Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
  • Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
  • As a test compound to study oxidative amidation reaction of aliphatic primary/secondary amines using N-heterocyclic carbine as a catalyst.
  • Synthesis of 2-phenyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one with high enantioselectivity by hetero-Diels-Alder (HDA) reaction with Danishefsky′s diene.
Benzaldehyde has been used as a standard in the quantification of Achillea ligustica essential oil by GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry).[1]
Analysis Note
Chlorine-free
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W212709PHR1203W212717
Benzaldehyde Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1203
Benzaldehyde
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Knoevenagelova kondenzace je organická reakce pojmenovaná po Emilu Knoevenagelovi. Jedná se o klasickou reakci tvorby C-C vazby a modifikaci Aldolovy kondenzace.
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Hydrogenation of benzaldehyde over palladium intercalated bentonite catalysts: Kinetic studies.
Divakar D, et al.
Catalysis Letters, 125(3-4), 277-282 (2008)
N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Oxidative Amidation of Aldehydes with Amines.
Alanthadka A and Maheswari CU.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(6), 1199-1203 (2015)
Experimental and theoretical studies on the hydrogen-bond-promoted enantioselective hetero-Diels-alder reaction of Danishefsky's diene with benzaldehyde.
Zhang X, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(7), 2862-2869 (2006)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B1334-3KG04061833422137
B1334-1KG04061833422083
B1334-2G04061833422090
B1334-18KG04061833422052
B1334-100G04061833422014
B1334-5G04061833422151
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review