277177
Methanol-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
13C Labeled methanol, Methyl alcohol-13C, Methyl-13C alcohol
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C
format
neat
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?